Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX kolonner
Artikelnummer. p-4907698 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11773329
Brand: Cytiva 28916540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Svag diethylaminoethyl anionbytter.
  • High-throughput medium til indfangning og mellemliggende oprensning
  • Til rensning i processkala
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryksegenskaber reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Høj dynamisk bindingskapacitet opnås gennem dextran-overfladeforlængerbelægning på agarosematrixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Capto DEAE
Søjlemateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,63 tommer.
Matrix Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Capto DEAE er en svag anionbytter færdigpakket med BioProcess Capto harpikser til screening og småskala proteinoprensninger ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX).
Ligand type Diethylaminoethyl
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Partikelstørrelse 90μ m (d50V)
pH 2 til 9
Mængde 5 x 5 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto DEAE 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol