Beskrivelse
- High-throughput medium til indfangning og mellemliggende oprensning
- Til rensning i processkala
- Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryksegenskaber reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten
- Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
- Høj dynamisk bindingskapacitet opnås gennem dextran-overfladeforlængerbelægning på agarosematrixen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HiTrap Capto DEAE |
| Søjlemateriale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,63 tommer. |
| Matrix | Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | HiTrap Capto DEAE er en svag anionbytter færdigpakket med BioProcess Capto harpikser til screening og småskala proteinoprensninger ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX). |
| Ligand type | Diethylaminoethyl |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 16 mm |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Capto DEAE 5 ml, 5 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol