Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX kolonner
Artikelnummer. 10186284 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde unitSize
10186284 1 mL 5 x 1 mL Pakke med 5
11773329 5 mL 5 x 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186284 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28916537
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Svag diethylaminoethyl anionbytter.
  • High-throughput medium til indfangning og mellemliggende oprensning
  • Til rensning i processkala
  • Kombinerede egenskaber med høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryksegenskaber reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten
  • Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
  • Høj dynamisk bindingskapacitet opnås gennem dextran-overfladeforlængerbelægning på agarosematrixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Søjlemateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,28 tommer
Matrix Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
Flowhastighed <4 ml/min.
Ligand type Diethylaminoethyl
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Partikelstørrelse 90μ m (d50V)
pH 2 til 9
Mængde 5 x 1 mL