Beskrivelse
- HiTrap Capto DEAE har en svag diethylaminoethyl-anionbytter koblet til en kemisk modificeret agarosematrix med høj flow
- Den modificerede agarosematrix giver større partikelstivhed uden at gå på kompromis med porestørrelsen, hvilket giver mere fleksibilitet i processkalaapplikationer
- Høj dynamisk bindingskapacitet opnås med en dextran overfladeforlænger, der dækker agarosematrixen
- Til screening og småskala proteinoprensninger ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX)
- Harpiks med høj gennemstrømning til indfangning og mellemliggende oprensning, fremragende valg til oprensning i processkala
- Kombinationen af høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala
- Stiv agarosematrix muliggør høje lejehøjder og oprensning af tyktflydende prøver ved høje strømningshastigheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | HiTrap™ Kolonne |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Flowhastighed | <4 ml/min |
| Ion Exchange Group | Svag anion |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Ligand type | DEAE |
| Maks. Tryk | 5 bar (70 psi) |
| pH | 2 til 12 |
| Mængde | 1 stk. |
| Matrix | Capto |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto DEAE, 1 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.