Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 700 kolonne
Artikelnummer. 16310906 Shop alle Cytiva produkter
Længde (metrisk):
25 mm
Artikelnummer. 16310906
Brand: Cytiva 29400461
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forpakket med multimodal harpiks til mellemliggende oprensning, polering af vira og store molekyler
  • Færdigpakket HiTrap søjler til nem screening og bekvem procesudvikling samt rensning i lille skala
  • Capto Core 700 er en ny, lagdelt perlekromatografiharpiks bestående af et porøst ydre lag og ligandaktiveret kerne
  • Octylaminliganderne fundet i kernen af perlerne er multimodale og er både hydrofobe og positivt ladede
  • Internaliserede ligander binder urenheder stærkt over en lang række pH- og saltkoncentrationer
  • Porerne i det ydre lag forhindrer store mål ( Mr 700.000) >i at binde sig til liganderne, mens mindre urenheder frit kan trænge ind i perlerne, hvor de fanges.
  • Høj kapacitet og produktivitet i flow-through-tilstand
  • Bredt driftsvindue for pH og ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat HiTrap™ Kolonne
Diameter (metrisk) 7 mm
Flowhastighed <4 ml/min
Længde (metrisk) 25 mm
Maks. Tryk 5 bar (70 psi)
pH 2 til 14
Mængde 1 stk.
Temperatur 4 °C til 30 °C
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol
Bindende Kapacitet ∼13 mg ovalbumin/ml medium
Matrix High Flow agarose
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Færdigpakket kolonne
Teknik Multimodal ionbytningskromatografi
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Capto Core 700, 1 x 1 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.