Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 400
Artikelnummer. 15948862 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15948862 5/Pk. Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15948862 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17372411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 DKK
    3600.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 340.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til mellemliggende oprensning og polering af vira og andre store biomolekyler
  • Et glimrende alternativ til SEC-harpikser (Size Exclusion chromatography), der typisk anvendes i de sidste stadier af virusoprensning i vaccinefremstilling
  • Ny kerneperleteknologi og multimodale ligander giver dobbelt funktionalitet, størrelsesudelukkelse og bindingskromatografi
  • Færdigpakket HiTrap™ søjler til nem screening og bekvem procesudvikling samt rensning i lille skala
  • Høj kapacitet og produktivitet i flow-through-tilstand
  • Bredt driftsvindue for pH og ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Sengevolumen 1 mL
Til brug med (applikation) Mellemliggende oprensning og polering af vira og store biomolekyler
Maks. Tryk 0,5 MPa (5 bar)
Stationær fase Capto™ Core 400
Produktlinje HiTrap
Kolonnetype Færdigpakket HiTrap™ Kolonne