Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 X 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Forpakkede kolonner til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala.
- High-throughput kromatografiharpiks til mellem- og poleringstrin i en nedstrøms proteinoprensningsproces.
- Fremragende kemisk stabilitet tillader rengøring med alle standard CIP-løsninger, inklusive 1 M natriumhydroxid.
- Høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Mængde | 5 X 5 mL |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Maks. Tryk | 5 bar/0,5 MPa/70 psi |
| Indhold og opbevaring | 20 % ethanol ved 4 til 30° C |
| Kolonnetype | Affinitetskolonne |
| Til brug med (applikation) | Hydrofob interaktionskromatografi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Capto Butyl ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.