Få mere at vide
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Artikelnummer. 15497830 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Sengevolumen Pakningsstørrelse
15497830 1 ml Pakke med 5
1 options
Temperaturforskellen mellem væsken, der løber gennem kolonnen, og den omgivende temperatur i rummet må aldrig være større end 20 °C
Artikelnummer. 15497830 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17371911
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Temperaturforskellen mellem væsken, der løber gennem kolonnen, og den omgivende temperatur i rummet må aldrig være større end 20 °C
En klar til brug kolonne færdigpakket med BioProcess Capto Butyl ImpRes-harpikser til screening og småskala proteinoprensning ved hjælp af hydrofob interaktionskromatografi.
  • Forpakkede kolonner til screening af selektivitet, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i lille skala.
  • High-throughput kromatografiharpiks til mellem- og poleringstrin i en nedstrøms proteinoprensningsproces.
  • Fremragende kemisk stabilitet tillader rengøring med alle standard CIP-løsninger, inklusive 1 M natriumhydroxid.
  • Høj bindingskapacitet, høj flowhastighed og lavt modtryk reducerer procescyklustider og forbedrer produktiviteten i processkala.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Sengevolumen 1 ml
    Flowhastighed Op til 220 cm/t i en søjle med en diameter på 1 m med en lejehøjde på 20 cm ved °20 C; målt ved brug af procesbuffere med samme viskositet som vand ved 300 kPa.
    Til brug med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
    Højde (metrisk) 25 mm
    Ligand type Butyl
    Maks. Tryk 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Partikelstørrelse 40μ m
    pH-område pH 3 til 13
    Opbevaringskrav 20 % ethanol ved 4 °C til 30 °C
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • HiTrap Capto Butyl ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Brandfarlig væske Kategori 3
    Faresætning
    • H226-Brandfarlig væske og damp.
    Sikkerhedssætning
    • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol