Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ AVB
Shop alle Cytiva produkter
Volumen:
1 mL
5 mL
Beskrivelse
- Effektiv oprensning af AAV af flere underklasser ved affinitetskromatografi
- Færdigpakket HiTrap™ søjler til nem screening og bekvem procesudvikling samt rensning i lille skala
- Høj selektivitet og fremragende skalerbarhed
- Muligheden for at køre med højere flowhastigheder og lejehøjder øger fleksibiliteten i procesdesign og øger produktiviteten
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.7 cm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Højde (metrisk) | 2.5 cm |
| Flowhastighed | <4 ml/min (maks.) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C til 8 °C |
| Volumen | 1 mL |
| Kolonnetype | Affinitetskolonne |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Nem screening, bekvem procesudvikling og oprensninger i lille skala |
| Matrix | Capto AVB |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap 5x1ml Capto AVB
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.