Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Overhold ImpRes-kolonnen
Artikelnummer. 16330906 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16330906 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 16330906 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29400464
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 DKK
    856.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forpakket med en stærk anionbytter multimodal harpiks til screening og oprensninger i lille skala
  • Den multimodale funktionalitet af Capto adhere ImpRes tilbyder en anden selektivitet sammenlignet med traditionelle ionbytterkolonner
  • Designet til at tillade effektiv højopløsningspolering af MAb i andet eller tredje trin af et oprensningsskema nedstrøms for protein A-indfangningstrinnet
  • Fjerner effektivt kontaminanter såsom DNA, værtscelleproteiner (HCP), udvasket protein A, aggregater og vira
  • Et fremragende valg til oprensning af MAbs og andre biomolekyler med højt aggregatindhold
  • Binder proteiner ved høj eller lav ionstyrke
  • Høje udbytter opnået gennem højopløsningsperlerne og ligandens selektivitet
  • Ideel til screening af selektivitet, binding og elueringsbetingelser såvel som til oprensninger i lille skala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 7 mm
Flowhastighed <4 ml/min
Længde (metrisk) 25 mm
Ligand type Multimodal stærk anionbytter
Maks. Tryk 5 bar (70 psi)
pH 3 til 12
Mængde 1 stk.
Bindende Kapacitet 45 til 85 mg MAb/ml
Matrix High-Flow agarose
Volumen (metrisk) 1 mL
Teknik Multimodal ionbytningskromatografi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Capto adhere ImpRes
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol