Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Overhold kolonner
Artikelnummer. 10635935 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diameter (engelsk) Indre:
0,30 tommer.
0,62 tommer.
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Maks. Tryk:
1,5 bar
44 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10635935
Brand: Cytiva 28405844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at fjerne kontaminanter i post-protein A oprensning
  • Færdigpakket med Capto adhere media, en stærk anionbytter med multimodal funktionalitet
  • Høj kapacitet og produktivitet i gennemstrømningstilstand: 0,09 til 0,12 mmol Cl - /ml medium ionkapacitet
  • Bredt driftsvindue for pH og ledningsevne: arbejds-pH-område 3 til 12
  • To-trins proces reducerer tidsforbrug og driftsomkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vandig buffer
Produkttype HiTrap Capto klæbe kolonne
Sengevolumen 1mL
Diameter (engelsk) Indre 0,30 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7mm
Mængde 5 x 1mL
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 25mm
Flowhastighed <4 ml/min.
Materiale Polypropylen
Ligand type N-benzyl-n-methyl Ethanolamin
Maks. Tryk 1,5 bar
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 75 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Nem screening og bekvem procesudvikling
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto adhere 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.