Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Capto™ Overhold kolonne
Artikelnummer. 16360896 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16360896 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 16360896 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29400456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    709.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Færdigpakket med Capto™ Overhold, en multimodal BioProcess ionbytterharpiks designet til at fjerne kontaminanter i post-protein A oprensning
  • En stærk anionbytter med multimodal funktionalitet
  • Designet til post-protein A oprensning af monoklonale antistoffer
  • Fjernelse af udvasket protein A, aggregater, værtscelleproteiner, nukleinsyrer og vira fra monoklonale antistoffer udføres i flow-through-tilstand, hvor antistofferne passerer direkte gennem søjlen, mens kontaminanterne adsorberes
  • For optimal ydeevne af Capto overholder, kræves screening/optimering af belastningsforhold
  • Høj kapacitet og produktivitet i flow-through-tilstand
  • Besparelser i tid og driftsomkostninger med en to-trins kromatografiproces
  • Bredt driftsvindue for pH og ledningsevne
  • Færdigpakket HiTrap kolonner for nem screening og bekvem procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 7 mm
Flowhastighed <4 ml/min
Til brug med Fjernelse af kontaminanter til formuleringsniveauer i postprotein A-oprensning
Funktionalitet/Interaktionstype Stærk anionbytter med multimodal funktionalitet
Længde (metrisk) 25 mm
Ligand type N-benzylmethylethanolamin
Maks. Tryk 5 bar (70 psi)
Mængde 1 stk.
Matrix Capto
Volumen (metrisk) 1 mL
Produkttype Forudpakkede kolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto adhere, 1 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.