Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Butyl FF kolonner
Artikelnummer. 10054244 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sengevolumen:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
<1 ml/min
<5 ml/min
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed unitSize
10054244 5 x 1 ml 1 ml 7 mm <1 ml/min Pakke med 5
11525035 5 x 5 ml 5 ml 16 mm <5 ml/min Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10054244 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17135701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1863.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 197.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forpakkede kolonner til bekvem og hurtig adskillelse
  • Fleksibelt design til brug med en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem
  • Fås i 1 ml og 5 ml størrelser
  • Høje flowhastigheder og høje kapaciteter
  • Nem opskalering opnået ved at forbinde søjler i serie
  • Maksimal flowhastighed: 4 ml/min. for 1 ml kolonner og 20 ml/min. til 5 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 ml
Diameter (engelsk) Indre 0,275 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Produkttype HiTrap Butyl FF
Flowhastighed <1 ml/min
Til brug med (applikation) Til screening af selektivitets-, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i små skalaer
Mængde 5 x 1 ml
Højde (engelsk) 0,984 tommer.
Højde (metrisk) 25 mm
Ligand type Butyl
Materiale Polypropylen
Medietype Butyl Sepharose 4 Hurtigt flow
Maks. Tryk 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
pH-område 3 til 13
Support Type 4% tværbundet agarose
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Butyl FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.