Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Blå HP Kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Sengevolumen:
1mL
5mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Færdigpakket med blå Sepharose Højtydende medier
- Cibacron Blå F3G-A, ligand, er kovalent bundet til 6% agarosemediet
- Stabil over pH-område 4 til 12 til brug og 3 til 13 til rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 x 1mL |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Partikelstørrelse | 34 μm |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system |
| Sengevolumen | 1mL |
| Produkttype | Blå HP Kolonner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.7cm |
| Til brug med (applikation) | Oprensning af en bred vifte af biomolekyler, herunder albumin, interferon, en bred vifte af nukleotidafhængige enzymer, alfa2-makroglobulin, koagulationsfaktorer og relaterede proteiner |
| Højde (engelsk) | 0,98 tommer |
| Højde (metrisk) | 2.5cm |
| Vis mere |