Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Blå HP Kolonner
Artikelnummer. 11758448 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Sengevolumen:
1mL
5mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11758448 1 x 5mL <20 ml/min. 5mL 1.6cm Hver
10084734 5 x 1mL <4 ml/min. 1mL 0.7cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11758448 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17041301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00 DKK
    1825.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til rensning af albumin, enzymer inklusive NAD + og NADP + , koagulationsfaktorer, interferoner og relaterede proteiner
  • Færdigpakket med blå Sepharose Højtydende medier
  • Cibacron Blå F3G-A, ligand, er kovalent bundet til 6% agarosemediet
  • Stabil over pH-område 4 til 12 til brug og 3 til 13 til rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 x 5mL
Flowhastighed <20 ml/min.
Partikelstørrelse 34 μm
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 5mL
Produkttype Blå HP Kolonner
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Oprensning af en bred vifte af biomolekyler, herunder albumin, interferon, en bred vifte af nukleotidafhængige enzymer, alfa2-makroglobulin, koagulationsfaktorer og relaterede proteiner
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Ligand type 4mg Cibacron Blå F3G-A/mL medium
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 4 til 12
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Prøvetype Albumin, interferon, nukleotidafhængige enzymer, a2-makroglobulin, koagulationsfaktorer og relaterede proteiner
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap blue HP 5ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol