Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Benzamidin FF (høj sub) kolonner
Artikelnummer. 11723199 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11723199 1 x 5mL <20 ml/min. 1.6cm Hver
10774357 2 x 1mL <4 ml/min. 0.7cm Pakke med 2
10450135 5 x 1mL <4 ml/min. 0.7cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11723199 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17514401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern eller oprens serinproteaser såsom trombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidin FF (high sub) Kolonner er færdigpakkede med Benzamidin Sepharose 4 Fast Flow (høj sub).
  • Færdigpakket med Benzamidin Sepharose™ 4 Fast Flow (høj sub) medier
  • Proteinbindingskapacitet≥ 35 mg trypsin/ml medium
  • Effektiv fjernelse af thrombin og faktor Xa efter tag-spaltning af rekombinante proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 x 5mL
Flowhastighed <20 ml/min.
Partikelstørrelse 90μ m
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 5mL
Produkttype Benzamidin FF kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Fjernelse eller oprensning af serinproteaser såsom trombin
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Ligand type >12 μM p-aminobenzamidin/ml medium
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 2 til 8
Support Type 4% stærkt tværbundet agarose
Prøvetype Serinproteaser såsom trombin
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.