Beskrivelse
- Færdigpakket med Benzamidin Sepharose™ 4 Fast Flow (høj sub) medier
- Proteinbindingskapacitet≥ 35 mg trypsin/ml medium
- Effektiv fjernelse af thrombin og faktor Xa efter tag-spaltning af rekombinante proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 x 1mL |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system |
| Sengevolumen | 1mL |
| Produkttype | Benzamidin FF kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.7cm |
| Til brug med (applikation) | Fjernelse eller oprensning af serinproteaser såsom trombin |
| Højde (engelsk) | 0,98 tommer |
| Højde (metrisk) | 2.5cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 2 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol