Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Benzamidin FF (høj sub) kolonner
Artikelnummer. 10450135 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10450135
Brand: Cytiva 17514301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern eller oprens serinproteaser såsom trombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidin FF (high sub) Kolonner er færdigpakkede med Benzamidin Sepharose 4 Fast Flow (høj sub).
  • Færdigpakket med Benzamidin Sepharose™ 4 Fast Flow (høj sub) medier
  • Proteinbindingskapacitet≥ 35 mg trypsin/ml medium
  • Effektiv fjernelse af thrombin og faktor Xa efter tag-spaltning af rekombinante proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1mL
Flowhastighed <4 ml/min.
Partikelstørrelse 90μ m
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 1mL
Produkttype Benzamidin FF kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.7cm
Til brug med (applikation) Fjernelse eller oprensning af serinproteaser såsom trombin
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Ligand type >12 μM p-aminobenzamidin/ml medium
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 2 til 8
Support Type 4% stærkt tværbundet agarose
Prøvetype Serinproteaser såsom trombin
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol