Beskrivelse
AVB Sepharose High Performance er en affinitetsharpiks designet til oprensning af adenoassocieret virus (AAV). Det muliggør oprensning af adeno-associerede vira i ét trin med høj renhed og fremragende udbytter.
- Et-trins oprensning af adeno-associerede vira
- Affinitetsharpiks med høj selektivitet og lav baggrundsbinding
- Stort overfladeareal for at give øget kapacitet
- Færdigpakket HiTrap kolonner til enkel betjening med en sprøjte, pumpe eller kromatografisystem
- Det forventes at have affinitet for de fleste af de andre adenoassocierede virusunderklasser
- Liganden er et 14 kD fragment fra et enkeltkædet antistof, udtrykt i gær
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Stabilitet | Stabil overfor alle almindeligt anvendte vandige buffere |
| Til brug med (applikation) | Et-trins rensning af Adeno-associerede vira |
| Opbevaringskrav | Opbevar færdigpakket kolonne ved 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol og medier ved 4 °C til 8 °C i 20 % ethanol. |
| Bindende Kapacitet | >10▿12 genkopier/ml Kromatografi Medi μm |
| Produkttype | HiTrap AVB Sepharose HP Kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Flowhastighed | <150 cm/hr |
| Partikelstørrelse | 24 til 44μ m |
| Højde (metrisk) Seng | 25 mm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol