Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Fast Flow IEX kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Praktisk til hurtige adskillelser enten alene eller forbundet i serie
- Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
- Høje flowhastigheder og godt opskaleringspotentiale
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HiTrap ANX FF (High Sub) |
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,2 tommer |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | HiTrap ANX (high sub) FF er færdigpakket med ANX (high sub) Sepharose Fast Flow, og er en svag anionbytter til oprensning i lille skala af protein med højere molekylvægt samt screening af bindings- og elueringsbetingelser. |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 7 mm |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Mængde | 1 x 5 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.