Få mere at vide
Cytiva HiTrap Albumin- og IgG-depletering
Artikelnummer. 11711417 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11711417 25 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11711417 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28946603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9145.00 DKK
    8320.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 825.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2027
HiTrap Albumin og IgG Depletion er en færdigpakket kolonne til udtømning af albumin og IgG fra humant serum og plasma. Søjlerne er færdigpakkede med højtydende SepharoseTM-baserede medier med affinitet for humant serumalbumin (HSA) og IgG
  • HiTrap Albumin- og IgG-depletering er en færdigpakket kolonne til udtømning af albumin og IgG fra humant serum eller plasma.
  • HiTrap Albumin og IgG Depletion kolonne giver hurtig og nem behandling i et bekvemt format til håndtering af større prøvevolumener (∼ 150μ l) ved hjælp af et væskekromatografisystem eller manuelt med en sprøjte.
  • Søjler er færdigpakkede med høj ydeevne Sepharose baserede medier med en affinitet for humant serumalbumin (HSA) og IgG.
  • Høj udtømningskapacitet, fjerner > 95% HSA og > 90% IgG, med høj reproducerbarhed.
  • Enkel og hurtig procedure.
  • Fjernelse af albumin og IgG tillader en højere belastning af mindre rigelige proteiner at blive inkluderet i analysen og påvisningen af flere proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 7 mm
Flowhastighed <4 ml/min
Længde (metrisk) 25 mm
Ligand type Rekombinant protein G-fragment og rekombinant proteinbinding HAS
Partikelstørrelse 34 μm
pH 3 til 9
Volumen (metrisk) 1 mL
Endcapped Nej
Materiale Polypropylen
Produkttype Beskyttelsespatron
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Albumin & IgG Depletion
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.