Beskrivelse
- Færdigpakket med Ni Sepharose™ High Performance medium
- Ubetydelig nikkelionlækage
- Maks. tryk: 3 bar
- Søjlemateriale: polypropylen
- 1 og 5 ml kolonner
- Kompatibel med en lang række reduktionsmidler, detergenter, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
- Manuel betjening med sprøjte, pumpe eller kromatografisystem
Medie
- Matrix: 6 % tværbundet agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed: 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Bedmål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed: 5 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,6 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Oversigt | HisTrap HP er nikkelladede IMAC-kolonner til høj resolution his-mærket proteinoprensning med høj bindingskapacitet for maksimalt udbytte. |
| Flowhastighed | 4 ml/min. (1 ml), 5 ml/min. (5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 6 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HisTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel