Få mere at vide
Cytiva HisTrap™ FF Rå færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 11800083 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mL
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 100
Pakke med 5
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11800083
Brand: Cytiva 17528602
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Oprens histidin-mærkede proteiner direkte fra homogeniserede, uklarede cellelysater. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Prepacked Columns tilbyder bekvemmeligheden ved enkel, et-trins oprensning af histidin-mærkede proteiner ved immobiliseret metalion-affinitetskromatografi (IMAC).
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Diameter (engelsk) Indre 0.6 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Flowhastighed <20 mL/min.
Materiale Polypropylene
pH-område 3 to 12
Support Type 6% Cross-linked Agarose
Indhold og opbevaring 4°C to 30°C
Maks. Driftstryk 3 bar
Partikelstørrelse 45 to 165 μm
Mængde 100 x 5 mL
Type Pre-packed Column
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisTrap FF crude, 5 ml, 100 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Nickel