Få mere at vide
Cytiva HisTrap™ FF Rå færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 11723219 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 100
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed unitSize
11723219 5 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 5
10685355 60 mL <4 ml/min. Pakke med 5
11515674 100 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 100
11800083 100 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 100
15197946 1 mL <4 ml/min. 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11723219 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17528601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oprens histidin-mærkede proteiner direkte fra homogeniserede, uklarede cellelysater. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Prepacked Columns tilbyder bekvemmeligheden ved enkel, et-trins oprensning af histidin-mærkede proteiner ved immobiliseret metalion-affinitetskromatografi (IMAC).
  • Færdigpakket med Ni Sepharose™ 6 Fast Flow medier
  • Bindingskapacitet ca. 40 mg/ml medium med ubetydelig Ni 2+ lækage
  • Maksimalt tryk: 3 bar
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • Kompatibel med en bred vifte af reduktionsmidler, rengøringsmidler, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
  • 1 og 5 ml kolonner
Medier
  • Matrix: 6 % tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,6 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Oversigt HisTrap FF Crude-søjler er IMAC-søjler med høj bindingskapacitet til his-mærket proteinoprensning, når skalerbarhed er nødvendig.
Flowhastighed <20 ml/min.
Materiale Polypropylen
pH-område 3 til 12
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Mængde 5 x 5 mL
Til brug med (applikation) Kun beregnet til forskningsbrug og må ikke anvendes i nogen kliniske eller in vitro-procedurer til diagnostiske formål
Type Færdigpakket kolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisTrap FF crude, 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder Nickel. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol