Få mere at vide
Cytiva HisTrap™ FF Rå færdigpakkede kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mL
5 x 5 mL
60 mL
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 100
Pakke med 5
Beskrivelse
- Færdigpakket med Ni Sepharose™ 6 Fast Flow medier
- Bindingskapacitet ca. 40 mg/ml medium med ubetydelig Ni 2+ lækage
- Maksimalt tryk: 3 bar
- Søjlemateriale: polypropylen
- Kompatibel med en bred vifte af reduktionsmidler, rengøringsmidler, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
- 1 og 5 ml kolonner
Medier
- Matrix: 6 % tværbundet agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,2 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Oversigt | HisTrap FF Crude-søjler er IMAC-søjler med høj bindingskapacitet til his-mærket proteinoprensning, når skalerbarhed er nødvendig. |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Sættets indhold | Natriumphosphat-bufret saltvand, pH 7,4 og 0,5X koncentration af proprietær Y-PER reagensadditiver |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 6 % tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HisTrap FF crude, 1 ml, 5 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Nickel