Beskrivelse
- Færdigpakket med forladet Ni Sepharose™ 6 Fast Flow medie
- Søjlemateriale: polypropylen
- Bedmål: 7 x 25 mm
- Proteinbindingskapacitet på ca. 40 mg/ml medie med ubetydelig nikkelionlækage
- Kompatibel med en bred vifte af reduktionsmidler, detergenter, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
- Enkel betjening med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
- Kolonner kan seriekobles for at øge kapaciteten
Medium
- Matrix: 6 % tværbundet agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- pH-stabilitetsområde: 3 til 12
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,2 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Oversigt | HisTrap FF er en brugsklar kolonne, færdigpakket med forladet Ni Sepharose 6 Fast Flow til præparativ oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner ved immobiliseret metalion-affinitetskromatografi (IMAC). |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Materiale | Polypropylen |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 6 % tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HisTrap FF, 5 ml, 5 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.