Få mere at vide
Cytiva HisTrap™ FF søjler: 16 x 25 mm
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1 mL
100 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
Beskrivelse
- Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Column material: polypropylene
- Bed dimensions: 16 × 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
- Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
- Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
- Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.6 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Oversigt | HisTrap FF is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow for preparative purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC). |
| Flowhastighed | <20 mL/min. |
| Materiale | Polypropylene |
| pH-område | 3 to 12 |
| Support Type | 6% Cross-linked Agarose |
| Indhold og opbevaring | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HisTrap FF, 1 ml, 100 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Nickel