Få mere at vide
Cytiva HisTrap™ FF søjler: 16 x 25 mm
Artikelnummer. 10126414 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
100 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10126414 5 x 1 mL Pakke med 5
11595674 100 x 1 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10126414 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17531901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 DKK
    1515.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 115.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til optimeret oprensning af histidin-mærkede proteiner direkte fra homogeniserede, uklarede celler ved immobiliseret metalionaffinitetskromatografi (IMAC). Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF kolonner: 16 x 25 mm er en klar til brug kolonne, færdigpakket med forudopladet Ni Sepharose™ 6 Hurtigt flow.
  • Færdigpakket med forladet Ni Sepharose™ 6 Fast Flow medier
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • Sengemål: 16x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
  • Proteinbindingskapacitet på∽ 40mg/mL medie med ubetydelig nikkelionlækage
  • Kompatibel med en bred vifte af reduktionsmidler, detergenter, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
  • Enkel betjening med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Kolonner kan seriekobles for at øge kapaciteten
Medium
  • Matrix: 6 % tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • pH-stabilitetsområde: 3 til 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5
Diameter (engelsk) Indre 0,6 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Oversigt HisTrap FF er en brugsklar kolonne, færdigpakket med forladet Ni Sepharose 6 Fast Flow til præparativ oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner ved immobiliseret metalion-affinitetskromatografi (IMAC).
Flowhastighed <20 ml/min.
Materiale Polypropylen
pH-område 3 til 12
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Mængde 5 x 1 mL
Type Færdigpakket kolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisTrap FF, 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel