Få mere at vide
Cytiva HisTrap™ excel færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 12632966 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
1 til 4 ml/min.
5 til 20 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed unitSize
12632966 5 x 1 mL 7 mm 1 til 4 ml/min. 5ml
12683466 5 x 5 mL 16 mm 5 til 20 ml/min. Pakke med 5
15187946 1 mL 7 mm 1 til 4 ml/min. 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12632966 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17371205
Til indfangning og oprensning af histidin-mærkede proteiner udskilt i eukaryote cellekultursupernatanter. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ Excel Prepacked Columns er designet til hurtige og bekvemme rensninger.
Udformningen af søjlerne i kombination med mediets specifikke egenskaber muliggør hurtige og bekvemme oprensninger.
  • Klar til brug færdigpakket med Ni Sepharose excel
  • Speciel type filter i toppen og bunden af kolonnerne til at indlæse store mængder cellefri, uklarede prøver direkte på kolonnerne hjælper med at forhindre nedbrydning og tab af følsomme målproteiner
  • Fremstillet af biokompatibel polypropylen og kan ikke åbnes eller genopfyldes
  • Leveres med prop på indløb og snap-off ende på udløb
  • Betjenes enten med peristaltisk pumpe eller med kromatografisystemer som f.eks KTA systemer
  • Bindingskapacitet/kolonne: Mindst 10 mg histidin-mærket protein/ml sedimenteret medium
Medier
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • Matrix: Meget tværbundet agarose, 6 %
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 12
  • pH-stabilitetsrengøringsområde: 2 til 14
  • Strømningshastighed: 150 cm/t - 600 cm/t 4
Kolonne:
  • Kolonne ID: 7 mm
HisTrap excel 1 ml kolonne
  • Sengemål: 7x 25 mm
  • Flowhastighed: 1 til 4 ml/min.
HisTrap excel 5 ml kolonne
  • Sengemål: 16x 25 mm
  • Flowhastighed: 5 til 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Oversigt HisTrap excel-søjler er færdigpakkede med Ni Sepharose excel-affinitetsharpikser til indfangning og oprensning af histidin-mærkede proteiner udskilt i eukaryote cellekultursupernatanter ved immobiliseret metalionaffinitetskromatografi (IMAC).
Flowhastighed 1 til 4 ml/min.
Materiale Polypropylen
pH-område 2 til 12
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Mængde 5 x 1 mL
Type Færdigpakket kolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HisTrap excel, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol