Få mere at vide
R&D Systems™ Histozyme
Artikelnummer. 31851581 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
Artikelnummer. Mængde
31851581 15 mL
1 options
Artikelnummer. 31851581 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP350106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For Enzyme pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produktlinje Novus
Mængde 15 mL
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin