Få mere at vide
Epredia™ HistoStar™ Opvarmet pincet
Artikelnummer. 12638216 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Opvarmet pincet, 1 mm spids
Opvarmet pincet, 2 mm spids
Opvarmet pincet, 4 mm spids
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Pakningsstørrelse
12638216 Opvarmet pincet, 4 mm spids Blå Hver
12618216 Opvarmet pincet, 1 mm spids Rød Hver
12628216 Opvarmet pincet, 2 mm spids Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12638216 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A81010035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5125.00 DKK
    4001.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 1123.53 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Epredia™ Opvarmet pincet arbejder sammen med Epredia™ HistoStar™ Indlejring af arbejdsstation. Flere størrelser er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Epredia™ HistoStar™ Indlejring af arbejdsstation
Produkttype Opvarmet pincet, 4 mm spids