Få mere at vide
Epredia™ HistoStar™ Indlejring af arbejdsstationstilbehør
Artikelnummer. 12698206 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Fodkontakt
Monterbar forstørrelsesglassamling
Spatelsæt
Tampeværktøjssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12698206 Spatelsæt Pakke med 2
12735128 Tampeværktøjssæt Hver
12628286 Fodkontakt Hver
12608216 Monterbar forstørrelsesglassamling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12698206 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A81010031
Forbedre ydeevnen af Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation med dette tilbehør.
Nutidens indlejringscentre kan være ubehagelige, varme eller dårligt oplyste, hvilket fører til træthed og potentielle fejl. Den nye Epredia HistoStar Embedding Workstation giver brugerne mulighed for at integrere komfortabelt og effektivt. Med stærkt oplyste arbejdsflader, kølige og formede armlæn og høj gennemløbskapacitet leverer denne arbejdsstation betydelige forbedringer i ergonomi og effektivitet.
Klart oplyst og fri for rod
  • LED-belysning oplyser arbejdsområdet ensartet uden rod af akavede fjernbetjeningslamper
  • Et korrekt oplyst arbejdsområde reducerer træthed og minimerer fejl
  • Lysintensiteten kan let justeres af brugeren
Cool og kontureret
  • Alle brugerkontaktpunkter er glatte og isolerede, hvilket giver et køligt og behageligt arbejdsområde
  • Trykpunkter og ubehagelig varme elimineres
Høj kapacitet til høj effektivitet
  • Kapaciteten af HistoStar kan følge med selv de travleste laboratorier
  • Kapaciteten vil aldrig begrænse din arbejdsgang med 5 liter paraffinkapacitet, koldpladeområde til 72 basisforme, stort opvarmet arbejdsområde og prøveopbevaringsområde
Enhver prøvestørrelse håndteres let
  • De HistoStar tilbyder den første justerbare paraffindispenseringspagaj
  • En enkel justering flytter pagajen til den mest ergonomiske position for brugeren
  • Selv Super Mega-kassetter kan indlejres med lethed
Integreret ParaTrimmer
  • De HistoStar er den eneste arbejdsstation med en opvarmet vokstrimmer indbygget direkte i arbejdsområdet
  • Overskydende paraffin kan fjernes ved indlejringsstationen, hvilket eliminerer behovet for ekstra udstyr eller voksskrotning ved mikrotomen
Intuitiv brugergrænseflade
  • Stor, letlæselig berøringsskærm giver hurtig adgang til temperaturkontrol og andre parametre
  • Programmerbar dvaletilstand sparer energi omkring din arbejdsgang
Pålidelig ydeevne
  • Den robuste HistoStar design minimerer bevægelige dele, reducerer slid og servicekrav
  • Sikrer pålidelig ydeevne i de kommende år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HistoStar Indlejringscenter
Produkttype Spatelsæt
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.