Få mere at vide
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter i Tube Packs
Artikelnummer. p-9249002 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Beige
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
Artikelnummer. 16343936
Brand: Epredia™ B851001BE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminerer behovet for svampe eller poser, ideel til meget små biopsivævsprøver. Kassetter er kompatible med Epredia PrintMate™ Kassetteprintere, har et bagkantslåghængsel og løstpakkede låg, der fås i 12 farvevarianter.
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Mesh
Lukning inkluderet Ja
Mængde 750/Cs.
Lukketype Separat låg, baghængsel
PrintMate kompatibel Ja
Farve Beige
Til brug med (udstyr) Til brug med PrintMate™ Printere
Produkttype HistoScreen Kassette