Få mere at vide
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter i Tube Packs
Artikelnummer. 16303946 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16303946 lilla -
16343936 Beige Pakke med 750
16363936 Grøn -
16373936 Grå -
16383936 Lavendel -
16393936 Lysegrøn -
16313946 Orange -
16323946 Pink (Pink) -
16333946 Tan -
16343946 Hvid -
16353946 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16303946 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851001LI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 DKK
    2619.54 DKK / Pakke med 750
    Spare 740.46 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Eliminerer behovet for svampe eller poser, ideel til meget små biopsivævsprøver. Kassetter er kompatible med Epredia PrintMate™ Kassetteprintere, har et bagkantslåghængsel og løstpakkede låg, der fås i 12 farvevarianter.
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Mesh
Lukning inkluderet Ja
Mængde 750/Cs.
Lukketype Separat låg, baghængsel
PrintMate kompatibel Ja
Farve lilla
Til brug med (udstyr) Til brug med PrintMate™ Printere
Produkttype HistoScreen Kassette