Få mere at vide
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter
Artikelnummer. 16393926 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16393926 Orange -
16333926 Blå Pakke med 1000
16323926 Beige -
16353926 Grå -
16343926 Grøn Pakke med 1000
16363926 Lavendel -
16373926 Lysegrøn -
16383926 lilla -
16303936 Pink (Pink) -
16313936 Tan -
16323936 Hvid -
16333936 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16393926 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851000OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.00 DKK
    3536.29 DKK / Pakke med 1000
    Spare 993.71 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til meget små biopsivævsprøver med et bagkantslåghængsel. Eliminerer behovet for svampe eller biopsiposer.
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten. Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid.
  • Bruttering, forarbejdning og indlejring– Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling. Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes.
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer.
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Mesh
Lukning inkluderet Separate låg medfølger
Mængde 1000
Lukketype Tilbage Hængsel
Farve Orange
Produkttype Histoscreen™ Kassette