Få mere at vide
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter
Artikelnummer. 16353926 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 16353926
Brand: Epredia™ B851000GY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til meget små biopsivævsprøver med et bagkantslåghængsel. Eliminerer behovet for svampe eller biopsiposer.
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten. Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid.
  • Bruttering, forarbejdning og indlejring– Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling. Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes.
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer.
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Mesh
Lukning inkluderet Separate låg medfølger
Mængde 1000
Lukketype Tilbage Hængsel
Farve Grå
Produkttype Histoscreen™ Kassette