Få mere at vide
Epredia™ HistoScreen™ Kassetter
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten. Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid.
- Bruttering, forarbejdning og indlejring– Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling. Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes.
- Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer.
- Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering.
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Mesh |
| Lukning inkluderet | Separate låg medfølger |
| Mængde | 1000 |
| Lukketype | Tilbage Hængsel |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Histoscreen™ Kassette |