Få mere at vide
Epredia™ Histoplast Paraffin
Artikelnummer. 15300815 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
15300815 Paraffin IM Pakke med 8
12683026 Paraffin PE Pakke med 8
12693026 Paraffin IM Pakke med 8
12603036 Paraffin LP Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15300815 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 DKK
    568.76 DKK / Pakke med 8
    Spare 163.24 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mød laboratoriets krævende og alsidige behov med Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Fremstillet af paraffin og plast polymerer
  • Leverer fremragende forarbejdning og giver tynde, rynkefri sektioner
Bestillingsoplysninger:
Pakket i praktiske, lette at åbne, genlukkelige poser på 2 lb. Fås også i et formålt paraffinsæt til brug på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (affaldsskuffe medfølger).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 56 °C
Produkttype Paraffin IM
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Histoplast IM
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.