Få mere at vide
Epredia™ Histoplast Paraffin
Artikelnummer. 12693026 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 12693026
Brand: Epredia™ 8331
Mød laboratoriets krævende og alsidige behov med Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Fremstillet af paraffin og plast polymerer
  • Leverer fremragende forarbejdning og giver tynde, rynkefri sektioner
Bestillingsoplysninger:
Pakket i praktiske, lette at åbne, genlukkelige poser på 2 lb. Fås også i et formålt paraffinsæt til brug på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (affaldsskuffe medfølger).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 56 °C
Produkttype Paraffin IM