Få mere at vide
Epredia™ Histoplast Paraffin
Artikelnummer. 12603036 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12603036 Paraffin LP Pakke med 8
12683026 Paraffin PE Pakke med 8
12693026 Paraffin IM Pakke med 8
15300815 Paraffin IM Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12603036 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    550.71 DKK / Pakke med 8
    Spare 156.29 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Mød laboratoriets krævende og alsidige behov med Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Fremstillet af paraffin og plast polymerer
  • Leverer fremragende forarbejdning og giver tynde, rynkefri sektioner
Bestillingsoplysninger:
Pakket i praktiske, lette at åbne, genlukkelige poser på 2 lb. Fås også i et formålt paraffinsæt til brug på Epredia™ Excelsior ™ AS Tissue Processor (affaldsskuffe medfølger).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 50° til 54 °C
Produkttype Paraffin LP