Få mere at vide
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Smeltepunkt:
52 °C til 54 °C
54 °C til 56 °C.
56 °C til 58 °C
58 °C til 60 °C
60 °C til 62 °C
Beskrivelse
- HistoPlast paraffin wax
- Supplied in pearl shape
- For tissue section infiltration and embedding
- Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
- Cutting thickness 2μm.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 58 °C til 60 °C |
| Produkttype | Paraffin |
| Form | Pellet |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes