Få mere at vide
Heinz Herenz HistoPlast Paraffinvoks
Artikelnummer. 30158393
Skift visning
Smeltepunkt:
52 °C til 54 °C
54 °C til 56 °C.
56 °C til 58 °C
58 °C til 60 °C
60 °C til 62 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Smeltepunkt
30158393 58 °C til 60 °C
30158519 56 °C til 58 °C
30158402 60 °C til 62 °C
30158487 54 °C til 56 °C.
30158453 52 °C til 54 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30158393 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1131236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.04 DKK
    625.97 DKK / Pakke med 10
    Spare 320.07 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
HistoPlast paraffinvoks, leveret i perlemorsform. Til vævsindssektionsinfiltration og indlejring.
  • HistoPlast paraffinvoks
  • Leveret i perlemorsform
  • Til vævsindfiltration og indlejring
  • Forbindelse af rensede paraffin- og plastpolymerer, uden dimethylsulfoxid (DMSO).
  • Skæretykkelse 2 μm.
Tekniske data
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Produkttype Paraffin
Form Pellet
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes