Få mere at vide
Histone, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393909 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393909 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11393909 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210072650
Anvendes almindeligvis til kromosom-rekonstitutionsundersøgelser. Histone, MP Biomedicals er en argininrig undergruppe, der er et egnet substrat for proteinkinase C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 37244-51-2
Mængde 50 mg
Fysisk form Lyofiliseret pulver