Få mere at vide
Histone H2B, ubiquitylated Lys123 Antibody (1B3F12/A9), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18648947 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18648947 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18648947 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP254770H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 DKK
    4023.60 DKK / 0.1ml
    Spare 231.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mouse Monoclonal Antibody
Histone H2B Monoclonal antibody specifically detects Histone H2B in Human, S. pombe, Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Histone H2B
Applikationer Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B3F12/A9
Konjugeret HRP
Formulering PBS
Gene Alias FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639
Værtsarter Mouse
Immunogen Ub-polypeptide antigen based on amino acids 115 - 130 of yeast Histone H2B
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chromatin Research, Epigenetics
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 440689
Målarter Human, S. pombe, Yeast
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1