Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Histonacetyltransferasehæmmer IV, CPTH2
Beskrivelse
Histonacetylering spiller en vigtig rolle i reguleringen af kromatinstrukturen og er stramt reguleret af to klasser af enzymer, histonacetyltransferaser (HAT) og histondeacetylaser (HDAC). Dereguleret HAT- og HDAC-aktivitet spiller en rolle i udviklingen af en række kræftformer. Følgelig har inhibitorer af disse enzymer potentiale som anticancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Brun |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | En histonacetyltransferase (HAT)-hæmmer, der modulerer Gcn5-netværket, hvor HAT'er fungerer som transkriptionelle koaktivatorer |
| Formel vægt | 291,80 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighed | Opløselig i DMSO |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Fast stof |