Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Histonacetyltransferasehæmmer IV, CPTH2
Beskrivelse
Histoncetylering spiller en vigtig rolle i reguleringen af kromatinstrukturen og reguleres stramt af to klasser af enzymer, histoncetyltransferaser (HAT) og histondeacetylaser (HDAC). Dereguleret HAT- og HDAC-aktivitet spiller en rolle i udviklingen af en række kræftformer. Derfor har hæmmere af disse enzymer potentiale som kræftbekæmpende midler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Brun |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | En histonacetyltransferase (HAT)-hæmmer, der modulerer Gcn5-netværket, hvor HAT'er fungerer som transkriptionelle koaktivatorer |
| Formel vægt | 291,80 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighed | Opløselig i DMSO |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Fast stof |