Få mere at vide
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Selvklæbende objektglas til mikroskop
Artikelnummer. 15364832
Skift visning
Belægning:
Poleret
Vedhæftning
Materiale:
Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse
nr. pr. sag:
2500
nr. pr. pakke:
50
100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Belægning Materiale nr. pr. sag nr. pr. pakke
15364832 Vedhæftning Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse 2500 50
10426891 Poleret Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse 2500 50
10609372 Vedhæftning Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse 2500 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15364832 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5349.06 DKK
    5072.26 DKK / Pakke med 2500
    Spare 276.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marienfeld Superior™ Klæbemiddel HistoBond™ Mikroskopobjektglas er velegnede til immunhistokemi og in situ hybridisering. Den pålidelige forankring forhindrer vævssektioner i at flyde under vask og madlavning.
  • Klæbende overflader
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
  • Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
  • Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
nr. pr. sag 2500
nr. pr. pakke 50
Kanter 90° , Jord
Frostet Ja
Materiale Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance CE-mærke, DIN ISO 8037/1
Belægning Vedhæftning
Hjørnestil 45° Klippet
Oversigt HistoBond™ Selvklæbende objektglas til mikroskop
Mængde 50 stk i papæske
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm