Få mere at vide
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Selvklæbende objektglas til mikroskop
Beskrivelse
- Klæbende overflader
- I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
- Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
- Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| nr. pr. sag | 2500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Kanter | 90° , Jord |
| Frostet | Silkeagtig frostet afmærkningsområde |
| Materiale | Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse |
| Forrenset | Ja |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Objektglas til mikroskop |
| Vis mere |