Få mere at vide
ʟ-Histidine Monohydrochloride Monohydrate, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ʟ-Histidine monohydrochloride monohydrate |
| Smeltepunkt | 254°C (dec.) (lit.) |
| MDL nummer | MFCD00151027 |
| Synonym | His, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride, ʟ-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride |
| Tæthed | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.63 |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Research |