Få mere at vide
Histidin (L-Histidin), Mikromol™
Artikelnummer. 17959814
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17959814 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17959814 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1526.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Histidin (L-Histidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Histidine
CAS 71-00-1
Analyt- eller komponentnavne L-Histidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 103: PN: WO2021061872 SEQID: 103 claimed protein, 124: PN: WO2020191245 SEQID: 252 claimed protein, 177: PN: WO2021226558 SEQID: 252 claimed protein, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 8: PN: EP2878667 TABLE: 5 claimed sequence, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 155,0695 g/mol